Få mere at vide
N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ganciclovir Triacetate |
| CAS | 86357-14-4 |
| Molekylær formel | C15 H19 N5 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24) |
| SMIL | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-acetyloxypropyl] acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.34 |
| Formel vægt | 381.1284 |