Få mere at vide
N-Acetyl Desethyl Chloroquine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Desethyl Chloroquine 1,1,2,2-pentyl-d4 |
| CAS | 1216619-20-3 |
| Molekylær formel | C18 D4 H20 Cl N3 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]-N-ethyl-acetamide-d4, N-Acetyl(mono)desthylchloroquine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24ClN3O/c1-4-22(14(3)23)11-5-6-13(2)21-17-9-10-20-18-12-15(19)7-8-16(17)18/h7-10,12-13H,4-6,11H2,1-3H3,(H,20,21)/i5D2,11D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])N(CC)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-1,1,2,2-tetradeuterio-pentyl]-N-ethyl-acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.88 |
| Formel vægt | 337.1859 |