Få mere at vide
N-Acetyl-dehydro-Eletriptan, TRC
Artikelnummer. 30324450
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324450 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30324450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1722852.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-dehydro-Eletriptan
CAS 188113-71-5
Molekylær formel C24H26N2O3S
Mængde 2.5 mg
Synonym 1-Acetyl-3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethenyl]- 1H-indole, (R,E)-1-(3-((1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl)-5-(2-(phenylsulfonyl)vinyl) -1H-indol-1-yl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C24H26N2O3S/c1-18(27)26-17-20(16-21-7-6-13-25(21)2)23-15-19(10-11-24(23)26)12-14-30(28,29)22-8-4-3-5-9-22/h3-5,8-12,14-15,17,21H,6-7,13,16H2,1-2H3/b14-12+/t21-/m1/s1
SMIL O=S(/C=C/C1=CC=C(N(C(C)=O)C=C2C[C@@H]3CCCN3C)C2=C1)(C4=CC=CC=C4)=O
IUPAC navn 1-[5-[(E)-2-(benzenesulfonyl)ethenyl]-3-[[(2R)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methyl]indol-1-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 422.54