missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Dapsone-d8 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Dapsone-d8 |
| CAS | 1215635-13-4 |
| Molekylær formel | C14H6D8N2O3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenyl]-acetamide-D8, Acetyldapsone-D8, MADDS-D8, Monoacetyldapsone-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O3S/c1-10(17)16-12-4-8-14(9-5-12)20(18,19)13-6-2-11(15)3-7-13/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | O=S(C1=C([2H])C([2H])=C(NC(C)=O)C([2H])=C1[2H])(C2=C([2H])C([2H])=C(N)C([2H])=C2[2H])=O |
| IUPAC navn | N-[4-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)sulfonyl-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.39 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?