Få mere at vide
N-Acetyl-d3-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-d3-S-(N-methylcarbamoyl)-L-cysteine |
| CAS | 131685-10-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7H9D3N2O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | S-(N-Methylcarbamoyl)-N-(acetyl-d3)cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4S/c1-4(10)9-5(6(11)12)3-14-7(13)8-2/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | O=C(SC[C@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C(O)=O)NC |
| IUPAC navn | (2R)-3-(methylcarbamoylsulfanyl)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.26 |
| Vis mere |