Få mere at vide
N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine |
| CAS | 201404-15-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H3 H12 N O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | L-Cysteine, N-(acetyl-d3)-S-(phenylmethyl)- (9CI), N-(Acetyl-d3)-S-benzyl-L-cysteine, N-(Acetyl-d3)-S-(phenylmethyl)-L-cysteine, (2R)-2-(Acetamido-2,2,2-d3)-3-(benzylthio)propanoic acid, N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine-D3 (acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3S/c1-9(14)13-11(12(15)16)8-17-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-3-benzylsulfanyl-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.34 |
| Vis mere |