Få mere at vide
N-Acetyl-d3-L-leucine-d10 N-Methyl-d3-amide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-leucine Methylamide D16 |
| CAS | 1276197-56-8 |
| Molekylær formel | C9 D16 H2 N2 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | N-Acetyl-d3-L-leucine-d10-N-methyl-d3-amide, N-Acetyl-d3-L-leucine-d10 N-Methyl-d3-amide, (2 S)-2-(Acetyl-d3-amino)-N,4-di(methyl-d3)pentanamide-2,3,3,4,5,5,5-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18N2O2/c1-6(2)5-8(9(13)10-4)11-7(3)12/h6,8 H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6 D,8 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)[C@@]([2 H])(NC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (2 S)-2,3,3,4,5,5,5-heptadeuterio-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]-N,4-bis(trideuteriomethyl)pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.35 |
| Formel vægt | 202.2373 g/mol |
| Vis mere |