Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-sphingosin, 98 %
Artikelnummer. 15453289
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453289 10 mg 10mg
15443289 1 mg 1mg
15433289 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453289 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60534.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 3102-57-6 | C20H39NR.3, C20H39NO3 | 341,54 g/mol
Hæmmer celleproliferation og inducerer monocytær differentiering af HL-60-celler. Aktiverer proteinfosfataser
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Hæmmer celleproliferation og inducerer monocytisk differentiering af HL-60-celler
  • Aktiverer proteinfosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3102-57-6
Molekylær formel C20H39NO3
Synonym Acetylceramid; C2-ceramid
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer celleproliferation og inducerer monocytisk differentiering af HL-60-celler. Aktiverer proteinfosfataser
Formel vægt 341,53 g/mol
Smeltepunkt 77 °C til 78 °C
Opløselighed Opløselig i ethanol, methanol, chloroform eller DMSO ved ca. 10 mg/ml
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Assay 98%