Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-sphingosin, 98 %
Artikelnummer. 15433289
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433289 5 mg 5mg
15443289 1 mg 1mg
15453289 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433289 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60534.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Hæmmer celleproliferation og inducerer monocytisk differentiering af HL-60-celler. Aktiverer proteinfosfataser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Hæmmer celleproliferation og inducerer monocytisk differentiering af HL-60-celler
  • Aktiverer proteinfosfataser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3102-57-6
Molekylær formel C20H39NO3, C20H39NO3
Synonym Acetylceramid; C2-ceramid
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer celleproliferation og inducerer monocytisk differentiering af HL-60-celler. Aktiverer proteinfosfataser
Formel vægt 341,53 g/mol
Smeltepunkt 77 °C til 78 °C
Opløselighed Opløselig i ethanol, methanol, chloroform eller DMSO ved ca. 10 mg/ml
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
IUPAC navn N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 341.54
Assay 98%