missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-D-serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-serine |
| CAS | 152612-69-6 |
| Molekylær formel | C5H9NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (R)-(+)-2-(N-Acetylamino)-3-hydroxypropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H](CO)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vægt | 147.0532 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?