Få mere at vide
N-Acetyl-D-fenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30179233
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30179233 1 g
1 options
Artikelnummer. 30179233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1873801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-phenylalanine
CAS 10172-89-1
Molekylær formel C11H13NO3
Synonym (-)-2-Acetylamino-3-phenylpropanoic Acid, (-)-N-Acetyl-D-phenylalanine, (-)-N-Acetylphenylalanine, D-(-)-N-Acetylphenylalanine, D-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(R)-phenylalanine, N-Acetyl-3-phenyl-D-alanine, N-Acetyl-D-phenylalanine, NSC 523830, R-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid;
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 1 g
Formel vægt 207.0895