Få mere at vide
N-Acetyl-D-penicillamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-Penicillamine |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl-D-Penicillamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3S/c1-4(9)8-5(6(10)11)7(2,3)12/h5,12H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 191.0616 |