missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-D-mannosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-mannosamine |
| CAS | 3615-17-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 H15 N O6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | D-Mannose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Mannose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-mannose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-mannopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-mannose, D-N-Acetylmannosamine, D-N-Acetylmannosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-mannose, N-Acetyl-D-mannosamine, N-Acetyl-β-D-mannosamine, N-Acetylmannosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.21 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?