Få mere at vide
N-Acetyl-D-mannosamine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-mannosamine-d3 |
| CAS | 376645-66-8 |
| Molekylær formel | C8H12D3NO6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetyl-d3-amino)-2-deoxy-D-mannose, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-mannopyranose-d3, N-Acetylmannosamine-d3 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(C([2H])([2H])[2H])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.23 |