Få mere at vide
N-acetyl-D-mannosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10527970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10527970 5 g Glasflaske 5g
10351470 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427530050
N-Acetyl-D-mannosamin (ManNAc), CAS # 7772-94-3, er en monosaccharid sialinsyreprecursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • N-acetyl-D-mannosamin (ManNAc) er en forløber, der bruges til at syntetisere N-acetylneuraminsyre, den mest almindelige fysiologiske sialinsyre til stede i mennesker og andre pattedyr
  • Sialinsyrer er terminale sukkerarter på glycokonjugater, der kan modificere biokemi af glycoproteiner og lipider, mediere cellulær adhæsion og fungere som immunregulatorer
  • Defekter i sialinsyrebiosyntese er forbundet med en række patologier
  • Sialinsyrer findes ofte ved øgede ekspressionsniveauer på tumorcelleoverflader
Applikationer
  • Som en sialinsyre-precursor kan N-Acetyl-D-mannosamin bruges i mange glykotekniske applikationer, såsom modificering af immuncelleaktivitet, billeddannelse af glykaner eller blokering af patogenbinding
  • N-Acetyl-D-mannosamin er blevet brugt i prækliniske laboratorieundersøgelser som behandling for arvelig inklusionslegememyopati, en progressiv neuromuskulær sygdom via øget sialylering af podocalyxin
  • N-Acetyl-D-mannosamin er blevet brugt i laboratorieundersøgelser til at inducere IgG-sialylering og forhindre fedme-induceret hypertension hos mus, der følger en kost med højt fedtindhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-94-3
Molekylær formel C8H17NO7
Molekylvægt (g/mol) 239.22
MDL nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI nøgle VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-mannosamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 221.21
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver