Få mere at vide
N-acetyl-D-mannosamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10351470 1 g Glasflaske 1g
10527970 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
N-Acetyl-D-mannosamin (ManNAc), CAS # 7772-94-3, er en monosaccharid sialinsyreprecursor.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • N-Acetyl-D-mannosamin (ManNAc) er en forstadier, der bruges til at syntetisere N-acetylneuraminsyre, den mest almindelige fysiologiske sialinsyre, der findes hos mennesker og andre pattedyr.
  • Sialinsyrer er terminale sukkerarter på glykokonjugater, som kan ændre biokemien i glykoproteiner og lipider, mediere cellulær adhæsion og fungere som immunregulatorer
  • Defekter i sialinsyrebiosyntesen er forbundet med en række patologier
  • Sialinsyrer findes ofte ved øgede udtryksniveauer på tumorcellers overflader
Applikationer
  • Som en sialinsyreforløber kan N-Acetyl-D-mannosamin anvendes i mange glykoengineering-applikationer, såsom at modificere immuncelleaktivitet, afbilde glykaner eller blokere patogenbinding.
  • N-Acetyl-D-mannosamin er blevet brugt i prækliniske laboratoriestudier som behandling for arvelig inklusions-kropsmyopati, en progressiv neuromuskulær sygdom via øget sialylering af podocalyxin
  • N-Acetyl-D-mannosamin er blevet brugt i laboratoriestudier til at inducere IgG-sialylering og forebygge fedmeinduceret hypertension hos mus efter en fedtrig kost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-94-3
Molekylær formel C8H17NO7
Molekylvægt (g/mol) 239.22
MDL nummer MFCD00149493,MFCD00046758,MFCD00149493,MFCD00069808
InChI nøgle VVQPUTSNIMAJPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-acetylmannosamine
PubChem CID 11908605
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL O.CC(=O)NC1C(O)OC(CO)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-mannosamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.21
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver