Få mere at vide
N-Acetyl-D-leucin, TRC
Artikelnummer. 30326395
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30326395 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30326395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19239510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-leucine
CAS 19764-30-8
Molekylær formel C8H15NO3
Mængde 10 mg
Synonym D-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, D- (8CI), N-Acetyl-D-leucine, N-Acetyl-R-leucine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Formel vægt 173.1052