Få mere at vide
N-Acetyl-D-leucin, 99%
Artikelnummer. 11456080
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456080 5 g 5g
11446080 1 g 1g
11466080 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27046.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19764-30-8 | C8H15NO3 | 173,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19764-30-8
Molekylær formel C8H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 173.21
MDL nummer MFCD00066069
InChI nøgle WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-d-leucine, ac-d-leu-oh, d-leucine, n-acetyl, n-acethy-d-leucine, n-acetyl-r-leucine, unii-91wu82ga22, 2,n-acetyl-d-leucine, r-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, 2r-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, acetylleucine, d
PubChem CID 1241420
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-leucine
Mængde 5 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 99%