Få mere at vide
N-Acetyl-D,L-homotryptophan Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D,L-homotryptophan, Ethyl Ester |
| CAS | 110504-55-7 |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-3-21-16(20)15(18-11(2)19)9-8-12-10-17-14-7-5-4-6-13(12)14/h4-7,10,15,17H,3,8-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCOC(=O)C(CCc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-acetamido-4-(1H-indol-3-yl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.34 |
| Formel vægt | 288.1474 |