Få mere at vide
N-Acetyl-D,L-Aspartic Acid 2,3,3-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D,L-Aspartic Acid 2,3,3-D3 |
| CAS | 89829-69-6 |
| Molekylær formel | C6 D3 H6 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Aspartic-2,3,3-d3 acid, N-acetyl- (7CI), 2-Acetamidobutanedioic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-d3 acid, N-Acetyl-DL-aspartic-2,3,3-D3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i2D2,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamido-2,3,3-trideuteriobutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.158 |
| Formel vægt | 178.067 |