missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl D,L-Alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30308752
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30308752 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30308752 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18665025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl D,L-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 5934-66-7
Molekylær formel C14H19NO5
Mængde 25 mg
Synonym N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-tyrosine, N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-DL-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)
SMIL COc1ccc(CC(C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
IUPAC navn 2-acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 281.3
Formel vægt 281.1263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.