missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 Acid |
| CAS | 14341-87-8 |
| Molekylær formel | C7 D5 H6 N O5 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-acetyl-, D- (8 CI), N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-d5 acid, (2 R)-2-Acetamidopentanedioic-2,3,3,4,4-d5 acid, N-Acetyl-D-glutamic-2,3,3,4,4-D5 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m1/s1/i2D2,3D2,5 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-acetamido-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.197 |
| Formel vægt | 194.095 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?