Få mere at vide
N-Acetyl-D-glucosamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16462019 1 g
1 options
Artikelnummer. 16462019 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0132
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
MedChemExpress N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
N-Acetyl-D-Glucosamine (N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose) is a monosaccharide derivative of glucose.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-glucosamine
Fysisk form Powder
CAS 7512-17-6
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H15NO6
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (565.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 100 mg/mL (452.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C[C@H](NC(C)=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 221.21
Formel vægt 221.21
Procent renhed 97.0%