Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-glucosamin, 98+%
Artikelnummer. 11479983
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
Artikelnummer. 11479983
Brand: Thermo Scientific Chemicals A13047.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
N-Acetyl-D-glucosamin, CAS # 72-87-7, er D-isomeren af den glucose-afledte monomer, der findes i strukturelle polysaccharider.
N-acetyl-D-glucosamin bruges til identifikation og karakterisering af N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. Det bruges også til behandling af slidgigt og inflammatorisk tarmsygdom (IBD), herunder colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Yderligere bruges det som et substrat i sialinsyreproduktion, kosmetik og i lægemiddeludviklingsforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•N-acetyl-D-glucosamin er den acetylerede form af glucosamin, et glucosederivat
•Det har en rolle som en prokaryot metabolisme og monomer, der bruges i kitin, hyaluronsyre og polymerer i cellevæggen
Anvendelse
•N-Acetyl-D-Glucosamin kan anvendes til molekylære bindingsundersøgelser; forskning har vist, at det binder sig til visse mikrober og deres patogener
•Det er nyttigt til biokemiske karakteriseringsundersøgelser af relaterede glucosaminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7512-17-6
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00061615
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC navn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-glucosamine
Smeltepunkt 213°C (decomposition)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 10 g
Beilstein 1727589
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
Formel vægt 221.21