Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-glucosamin, 98+%
Artikelnummer. 11438770
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438770 100 g 100g
11479983 10 g 10g
11489983 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11438770 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13047.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
N-Acetyl-D-glucosamin, CAS # 72-87-7, er D-isomeren af den glucose-afledte monomer, der findes i strukturelle polysaccharider.
N-acetyl-D-glucosamin bruges til identifikation og karakterisering af N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. Det bruges også til behandling af slidgigt og inflammatorisk tarmsygdom (IBD), herunder colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Yderligere bruges det som et substrat i sialinsyreproduktion, kosmetik og i lægemiddeludviklingsforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•N-acetyl-D-glucosamin er den acetylerede form af glucosamin, et glucosederivat
•Det har en rolle som en prokaryot metabolisme og monomer, der bruges i kitin, hyaluronsyre og polymerer i cellevæggen
Anvendelse
•N-Acetyl-D-Glucosamin kan anvendes til molekylære bindingsundersøgelser; forskning har vist, at det binder sig til visse mikrober og deres patogener
•Det er nyttigt til biokemiske karakteriseringsundersøgelser af relaterede glucosaminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7512-17-6
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00061615
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC navn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-glucosamine
Smeltepunkt 213 °C (dekomponering)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 1727589
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i koncentreret saltsyre, svovlsyre, fosforsyre og myresyre. Uopløseligt i vand, fortyndede syrer, fortyndede alkalier, koncentrerede baser og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 221.21
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.