Få mere at vide
Melford N-acetyl-D-glucosamin
Artikelnummer. p-200087067
Mængde:
100 g
1 kg
Artikelnummer. 30018051
Brand: Melford A905101000.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 7512-17-6
Molekylformel: C 8 H 15 NO 6
Molekylvægt: 221,21
Tekniske data
CAS 7512-17-6
Molekylær formel C8H15NO6
Mængde 1 kg