Få mere at vide
Melford N-acetyl-D-glucosamin
Mængde:
5 g
25 g
500 g
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 7512-17-6
Molekylformel: C 8 H 15 NO 6
Molekylvægt: 221,21
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7512-17-6 |
| Molekylær formel | C8H15NO6 |
| Mængde | 5 g |