Få mere at vide
Melford N-acetyl-D-glucosamin
Artikelnummer. 30018050
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018050 100 g
30018051 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018050 Leverandør Melford Leverandørnr. A90510100.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 7512-17-6
Molekylformel: C 8 H 15 NO 6
Molekylvægt: 221,21
Tekniske data
CAS 7512-17-6
Molekylær formel C8H15NO6
Mængde 100 g