missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl-D-Glucosamine 6-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-Glucosamine 6-Acetate |
| CAS | 131832-93-4 |
| Molekylær formel | C10H17NO7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 6-Acetate, (N,6-O)-Diacetyl-D-Glucosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO7/c1-4(12)11-7-9(15)8(14)6(18-10(7)16)3-17-5(2)13/h6-10,14-16H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-,7-,8-,9-,10?/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1C(O)C(NC(C)=O)[C@H](O)OC1COC(C)=O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.24 |
| Formel vægt | 263.1005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?