Få mere at vide
N-Acetyl-D-Glucosamine 3,6-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-Glucosamine 3,6-Diacetate |
| CAS | 221069-48-3 |
| Molekylær formel | C12H19NO8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose 3,6-Diacetate, (N,3-O,6-O)-Triacetyl-D-Glucosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO8/c1-5(14)13-9-11(20-7(3)16)10(17)8(21-12(9)18)4-19-6(2)15/h8-12,17-18H,4H2,1-3H3,(H,13,14)/t8?,9?,10-,11?,12-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC1[C@H](O)OC(COC(=O)C)[C@@H](O)C1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3S,6R)-5-acetamido-4-acetyloxy-3,6-dihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.28 |
| Formel vægt | 305.1111 |