Få mere at vide
N-Acetyl-D-galactosamin, TRC
Artikelnummer. 30315902
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30315902 1 g
1 options
Artikelnummer. 30315902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1770001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-beta-D-galactosamine
CAS 1811-31-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H15 N O6
Mængde 1 g
Synonym D-Galactose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-, Galactosamine, N-acetyl-, D- (6CI), Galactose, 2-acetamido-2-deoxy-, D- (8CI), 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-2-acetamido-D-galactose, 2-N-Acetyl-D-galactosamine, D-N-Acetylgalactosamine, GalNAc, N-Acetyl D-galactosamine, N-Acetyl-2-amino-2-deoxy-D-galactose, N-Acetyl-2-amino-2-deoxygalactose, N-Acetyl-D-galactosamine, N-Acetylchondrosamine, N-Acetylgalactosamine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn N-[(3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 221.2078
Formel vægt 221.0899
Procent renhed >95