Få mere at vide
N-Acetyl-D-galactosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-beta-D-galactosamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1 |
| Formel vægt | 221.0899 |
| Procent renhed | >95% |