Få mere at vide
N-Acetyl-D-galactosamine, 98%
Artikelnummer. 11955481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955481 1 g Glasflaske 1g
11965481 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434920010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1811-31-0
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00136044
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-galactosamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158.0°C to 166.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotation 85.3
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 221.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver