Få mere at vide
N-Acetyl-D-galactosamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10042970 500 mg Glasflaske 500mg
10226280 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225855000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14215-68-0
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.209
MDL nummer MFCD00065372
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-JAJWTYFOSA-N
Synonym n-acetyl-d-galactosamine, galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactopyranose, d-galnac, 2-acetamido-2-deoxy-d-galactose, n-acetyl-d-chondrosamine, n-3r,4r,5r,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, n-acetylgalactosamine, acetylgalactosamine, n-acetyl-galactosamine
PubChem CID 440552
ChEBI CHEBI:28497
IUPAC navn N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-galactosamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Specifik rotation +80° to +90° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) after 5 hrs., on dry substance
Formel vægt 221.21
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver