missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Acetyl-D-galactosamine 4-Sulfate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30312469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312469 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA13276010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-galactosamine 4-Sulfate Sodium Salt
CAS 660839-03-2
Molekylær formel C8 H14 N Na O9 S
Mængde 10 mg
Synonym N-Acetylgalactosamine 4-Sulfate Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(11)9-5-6(12)7(18-19(14,15)16)4(2-10)17-8(5)13;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7+,8?;/m1./s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](OS(=O)(=O)O[Na])[C@@H]1O
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-5-acetamido-4,6-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxysulfonyloxysodium
Molekylvægt (g/mol) 323.253
Formel vægt 323.029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.