Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-D-galactosamin
Artikelnummer. 15447329
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447329 500 mg 500mg
15427329 1 g 1g
15437329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447329 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66095.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1811-31-0 | C8H15NO6 | 221.21 g/mol
N-Acetyl-D-galactosamin er det oprindelige O-bundne sukker til mange serin- og threoninrester i proteinglykosylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Acetyl-D-galactosamin er det oprindelige O-bundne sukker til
mange serin- og threoninrester i proteinglycosylering.
Opløselighed Opløselig
i vand
ved
50mg/ml Bemærkninger
& Lysfølsom Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1811-31-0
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00136044
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Synonym dsstox_cid_28637, dsstox_rid_82907, dsstox_gsid_48711, n-acetyl-, a-d-galactosamine
PubChem CID 60196345
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-galactosamine
Smeltepunkt 160°C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 2331340
Opløselighedsinformation Soluble in water at 50mg/ml
IUPAC navn N-[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]acetamid
Formel vægt 221.21
Fysisk form Fast stof