Få mere at vide
N-acetyl-D-cystein, TRC
Artikelnummer. 30240599
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240599 250 mg
30240622 50 mg
30240672 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240599 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA172175250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26117-28-2
Molekylær formel C5H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 163.19
Synonym 2S-Acetylamino-3-mercaptopropanoic Acid, D-N-Acetylcysteine, N-Acetyl-(S)-cysteine;
IUPAC navn N-Acetyl-D-cystein
SMIL O=C([C@H](NC(C)=O)CS)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-D-cysteine
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m1/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 163.03