Få mere at vide
N-acetyl D-Alpha-Methyl DOPA Dimethylether, TRC
Artikelnummer. 30324517
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30324517 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30324517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1866655MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether
CAS 2503-39-1
Molekylær formel C14H19NO5
Mængde 5 mg
Synonym N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1
SMIL COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 281.3
Formel vægt 281.1263