Få mere at vide
N-acetyl-D-alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N-acetyl-D-alanin kan anvendes sammen med andre D-aminoacylerede aminosyrer som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af D-aminoacylase(r)/amidohydrolase(r). N-acetyl-D-alanin kan bruges til at studere aglyconlommespecifik binding på vancomycin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Acetyl-D-alanin kan anvendes sammen med andre D-aminoacylerede aminosyrer som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af D-aminoacylase(r)/amidohydrolase(r). N-acetyl-D-alanin kan bruges til at studere aglyconlommespecifik binding på vancomycin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-alanine |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 131.13 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.