Få mere at vide
N-Acetyl-D-Alanine-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-alanine-3,3,3-D3 |
| CAS | 2714437-93-9 |
| Molekylær formel | C5 D3 H6 N O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | N-Acetyl-D-alanine-3,3,3-D3, N-Acetyl-D-alanine-d3, (2 R)-2-Acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid, (R)-2-Acetamidopropionic-3,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.1483 |
| Formel vægt | 134.0771 g/mol |
| Vis mere |