Få mere at vide
N-Acetyl D-a-Methyl DOPA Dimethylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl D-alpha-Methyl DOPA Dimethyl Ether |
| CAS | 2503-39-1 |
| Molekylær formel | C14H19NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-3-methoxy-O,alpha-dimethyl-D-tyrosine, N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methyl-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO5/c1-9(16)15-14(2,13(17)18)8-10-5-6-11(19-3)12(7-10)20-4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)(H,17,18)/t14-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@@](C)(NC(=O)C)C(=O)O)cc1OC |
| IUPAC navn | (2R)-2-acetamido-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.3 |
| Formel vægt | 281.1263 |