Få mere at vide
N-Acetyl-D-[15N]mannosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-D-[15N]mannosamine |
| CAS | 72-87-7 |
| Molekylær formel | C8 H15 15N O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[15N]Acetamido-2-deoxy-D-mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-((3S,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.2 |
| Formel vægt | 222.09 |