Få mere at vide
N-Acetyl-Calicheamicin, MedChemExpress
Beskrivelse
N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-Calicheamicin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 108212-76-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C57H76IN3O22S4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | N-Acetyl-Calicheamicin γ N-Acetyl-γ-calicheamicin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (70.90 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |