Få mere at vide
N-Acetyl-Calicheamicin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470368
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470368 5 mg
16441869 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19791
MedChemExpress N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-Calicheamicin
Fysisk form Solid
CAS 108212-76-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C57H76IN3O22S4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym N-Acetyl-Calicheamicin γ N-Acetyl-γ-calicheamicin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (70.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@](CC1=O)(C#C/C=C\C#C2)/C(C([C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](NO[C@H](O[C@H](C)[C@H]3SC(C(C(C)=C(I)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4OC)[C@@H]4O)=C5OC)=C5OC)=O)C[C@@H]3O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H]7N(CC)C(C)=O)([H])C[C@@H]7OC)=C1NC(OC)=O)=C/CSSSC
Molekylvægt (g/mol) 1410.39
Formel vægt 1410.39
Procent renhed 98.0%