missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Bisoprolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetylbisoprolol |
| CAS | 66722-65-4 |
| Molekylær formel | C20 H33 N O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[2-hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide, N-Acetylbisoprolol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33NO5/c1-15(2)21(17(5)22)12-19(23)14-26-20-8-6-18(7-9-20)13-24-10-11-25-16(3)4/h6-9,15-16,19,23H,10-14H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.48 |
| Formel vægt | 367.2359 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?