Få mere at vide
N-Acetyl-Beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-beta-alanine |
| CAS | 3025-95-4 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O3 |
| Synonym | β-Alanine, N-acetyl-, N-Acetyl-β-alanine, 3-(Acetylamino)propanoic acid, 3-(Acetylamino)propionic acid, 3-Acetamidopropanoic acid, 3-Acetamidopropionic acid, Acetyl-β-alanine, N-Acetyl-3-aminopropanoic acid, NSC 32039 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-4(7)6-3-2-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | CC(=O)NCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-acetamidopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.13 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 131.0582 |
| Vis mere |