Få mere at vide
N-Acetyl-Beta-alanine N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-beta-alanine N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 154194-69-1 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-Acetyl-Ss-Alanine N-Hydroxysuccinimide Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5/c1-6(12)10-5-4-9(15)16-11-7(13)2-3-8(11)14/h2-5H2,1H3,(H,10,12) |
| SMIL | CC(=O)NCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-acetamidopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.2 |
| Formel vægt | 228.0746 |