Få mere at vide
N-acetyl-beta-alanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499310
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499310 1 g 1g
11409320 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50208.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3025-95-4 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3025-95-4
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00037296
InChI nøgle LJLLAWRMBZNPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetyl-beta-alanine, n-acetyl-b-alanine, ac-beta-ala-oh, n-acetyl-, a-alanine, 3-acetylamino propanoic acid, n-acetyl-?-alanine, acetyl-beta-alanine, n-acetyl-ss-alanine, ac--ala-oh, beta-alanine, n-acetyl
PubChem CID 76406
ChEBI CHEBI:16682
IUPAC navn 3-acetamidopropansyre
SMIL CC(=O)NCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Acetyl-beta-alanine
Smeltepunkt 77°C
Lineær formel CH3CONHCH2CH2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97%