Få mere at vide
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid
Artikelnummer. 15417119
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417119 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15417119 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J65878.MB
 Begrænset vare
På lager
CAS: 189950-66-1 | C26H34N6O13, C26H34N6O13 | 638,59 g/mol
N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilid er et kromogent substrat for Caspase 3 og CCP-32.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Et kolorimetrisk substrat til caspase-3
CAS 189950-66-1
Molekylær formel C26H34N6O13
Formel vægt 638,58 g/mol
Synonym Ac-DEVD-pNA
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver