Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Artikelnummer. 15400347
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400347 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15400347 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64106.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
C35H51F3N12O9
N-Acetyl-Arg-Glu-Lys-Arg-7-amino-4-(trifluormethyl)cumarin anvendes som et fluorogent cathepsin D-substrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Et fluorogent substrat, der er egnet til assay af furin
Molekylær formel C35H51F3N12O9​​​​
Formel vægt 840,80 g/mol
Synonym Ac-REKR-AFC; Ac-Arg-Glu-Lys-Arg-AFC
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Opløselig i DMSO eller DMF
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof