missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Acetyl Amonafide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Amonafide |
| CAS | 69409-02-5 |
| Molekylær formel | C18H19N3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-5-yl]acetamide, MADE-FA 4512, N-Acetylamonafide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3/c1-11(22)19-13-9-12-5-4-6-14-16(12)15(10-13)18(24)21(17(14)23)8-7-20(2)3/h4-6,9-10H,7-8H2,1-3H3,(H,19,22) |
| SMIL | O=C(C1=C2C(C=CC=C23)=CC(NC(C)=O)=C1)N(CCN(C)C)C3=O |
| IUPAC navn | N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.36 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?